Tlačiť
(R)-(+)-Epoxystyrene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR480595-100G OR480595-25G
APOSOR480595-100GEA 822.3 EUR
APOSOR480595-100G APOSOR480595-25G
(R)-(+)-Epoxystyrene 95%
(R)-(+)-Epoxystyrene
Vzorec: C₈H₈O
Teplota varu: 192…195 °C/760mmHg
Teplota tavenia: –37 °C
Hustota: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00066210
Číslo CAS: 20780-53-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III