Tlačiť
2-Hydroxypyridine-N-oxide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR480588-100G OR480588-25G OR480588-5G OR480588-1KG
APOSOR480588-100GEA 56.56 EUR
APOSOR480588-100G APOSOR480588-25G APOSOR480588-5G APOSOR480588-1KG
2-Hydroxypyridine-N-oxide 98%
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₅NO₂
Teplota tavenia: 147…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006195
Číslo CAS: 13161-30-3