Tlačiť
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Bromo-2-chlorobenzo[d]thiazole
OR480532-1G OR480532-5G
APOSOR480532-1GEA 89.73 EUR
APOSOR480532-1G APOSOR480532-5G
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Vzorec: C₇H₃BrClNS
Mw: 248.53 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09749227
Číslo CAS: 824403-26-1