Tlačiť
DL-Homoserine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: H-DL-HoSer-OH, H-DL-Hser-OH, H-DL-HomoSer-OH, (±)-Homoserine
OR480476-100G OR480476-25G
APOSOR480476-100GEA 327.72 EUR
APOSOR480476-100G APOSOR480476-25G
DL-Homoserine 95%
DL-Homoserine
Vzorec: C₄H₉NO₃
Teplota tavenia: 187…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002618
Číslo CAS: 1927-25-9