Tlačiť
4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR480302-10G OR480302-25G
APOSOR480302-10GEA 132.59 EUR
APOSOR480302-10G APOSOR480302-25G
4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
4-Bromo-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂
Mw: 244.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002599
Číslo CAS: 14091-15-7