Tlačiť
4-(1-Hydroxyimino-2-methylpropylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR480271-10G OR480271-1G OR480271-5G
APOSOR480271-10GEA 851.58 EUR
APOSOR480271-10G APOSOR480271-1G APOSOR480271-5G
4-(1-Hydroxyimino-2-methylpropylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4-(1-Hydroxyimino-2-methylpropylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₅H₂₇N₃O₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226633
Číslo CAS: 913264-41-2