Tlačiť
5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Amino-5-bromo-3-iodo-6-methylpyridine
OR480261-10G OR480261-1G OR480261-5G
APOSOR480261-10GEA 743.04 EUR
APOSOR480261-10G APOSOR480261-1G APOSOR480261-5G
5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine 95%
5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₆BrIN₂
Mw: 312.936 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09880093
Číslo CAS: 958357-86-3