Tlačiť
2,6-Diaminopimelic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,5-Diaminoheptanedioic Acid, 2,6-Diaminoheptanedioic acid
OR480250-25G OR480250-5G
APOSOR480250-25GEA 1075.81 EUR
APOSOR480250-25G APOSOR480250-5G
2,6-Diaminopimelic acid 96%
2,6-Diaminopimelic acid
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₄
Teplota tavenia: 295 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002637
Číslo CAS: 583-93-7