Tlačiť
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR480245-1G OR480245-500MG OR480245-5G
APOSOR480245-1GEA 345.68 EUR
APOSOR480245-1G APOSOR480245-500MG APOSOR480245-5G
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride 97%
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₇N₃·HCl
Mw: 145.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07375466
Číslo CAS: 1138011-17-2