Tlačiť
2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Amino-4-chloro-6-picoline, 4-Chloro-6-methylpyridin-2-amine
OR480212-1G OR480212-250MG OR480212-5G
APOSOR480212-1GEA 43.26 EUR
APOSOR480212-1G APOSOR480212-250MG APOSOR480212-5G
2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine 97%
2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Mw: 142.5862 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800671
Číslo CAS: 36340-61-1