Tlačiť
Ethyl benzoylacetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4787-100G OR4787-25G
APOSOR4787-100GEA 64.98 EUR
APOSOR4787-100G APOSOR4787-25G
Ethyl benzoylacetate 95%
Ethyl benzoylacetate
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Teplota varu: 265…270 °C
Hustota: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009196
Číslo CAS: 94-02-0
EINECS: 202-295-3