Tlačiť
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone
OR47840-1G OR47840-25G OR47840-5G
APOSOR47840-1GEA 82.92 EUR
APOSOR47840-1G APOSOR47840-25G APOSOR47840-5G
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrCl₂O
Mw: 267.934 g/mol
Teplota tavenia: 33…35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03425179
Číslo CAS: 4571-25-9
OSN: 1759
ADR: 8 III