Tlačiť
2,4,6-Kolidin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4784-100ML OR4784-500ML
APOSOR4784-100MLEA 90.25 EUR
APOSOR4784-100ML APOSOR4784-500ML
2,4,6-Kolidin
2,4,6-Kolidin
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 171…172 °C
Teplota tavenia: –43 °C
Hustota: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006338
Číslo CAS: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III