Tlačiť
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Deazahypoxanthine
OR47823-1G OR47823-5G OR47823-25G
APOSOR47823-1GEA 24.95 EUR
APOSOR47823-1G APOSOR47823-5G APOSOR47823-25G
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 97%
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one
Vzorec: C₆H₅N₃O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08234923
Číslo CAS: 3680-71-5