Tlačiť
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
OR47821-25G OR47821-5G
APOSOR47821-25GEA 137.99 EUR
APOSOR47821-25G APOSOR47821-5G
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₄O
Mw: 243.9
Teplota varu: 107…108 °C/6mmHg
Hustota: 1.561 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075323
Číslo CAS: 4136-95-2
OSN: 3265
ADR: 8 II