Tlačiť
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4773-1G OR4773-250MG
APOSOR4773-1GEA 159.02 EUR
APOSOR4773-1G APOSOR4773-250MG
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Mw: 204.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00202920
Číslo CAS: 386715-36-2