Tlačiť
Ethoxyacetylene 50% in hexane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: ethynoxyethane, Ethyl ethynyl ether, ethoxy-ethyne
OR4769-1G OR4769-25G OR4769-5G
APOSOR4769-1GEA 106.3 EUR
APOSOR4769-1G APOSOR4769-25G APOSOR4769-5G
Ethoxyacetylene 50% in hexane
Ethoxyacetylene
Vzorec: C₄H₆O
Teplota varu: 55…56 °C
Hustota: 0,718 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –28 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009247
Číslo CAS: 927-80-0
EINECS: 213-164-5
OSN: 1993
ADR: 3,II