Tlačiť
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4768-1G OR4768-500MG
APOSOR4768-1GEA 28.28 EUR
APOSOR4768-1G APOSOR4768-500MG
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Teplota tavenia: 134…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015546
Číslo CAS: 6575-11-7
EINECS: 229-501-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III