Tlačiť
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4745-100G OR4745-25G OR4745-500G
APOSOR4745-100GEA 49.74 EUR
APOSOR4745-100G APOSOR4745-25G APOSOR4745-500G
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal 99%
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
Teplota varu: 135…139 °C/95mmHg
Hustota: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008135
Číslo CAS: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
OSN: 2733
ADR: 3+8,III