Tlačiť
4-Chloro-3-nitrotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-4-methyl-2-nitrobenzene
OR4743-500G OR4743-100G
APOSOR4743-500GEA 478.94 EUR
APOSOR4743-500G APOSOR4743-100G
4-Chloro-3-nitrotoluene 97%
4-Chloro-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota varu: 260…262 °C
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007085
Číslo CAS: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
OSN: 2433
ADR: 6.1,III