Tlačiť
2-Bromotoluene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4737-100G OR4737-500G
APOSOR4737-100GEA 59.77 EUR
APOSOR4737-100G APOSOR4737-500G
2-Bromotoluene 99%
2-Bromotoluene
Vzorec: C₇H₇Br
Teplota varu: 181 °C/760mmHg
Teplota tavenia: –27 °C
Hustota: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000068
Číslo CAS: 95-46-5