Tlačiť
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-6-bromo-2-chloropyridine
OR4734-1G OR4734-5G OR4734-10G OR4734-2.5G
APOSOR4734-1GEA 24.91 EUR
APOSOR4734-1G APOSOR4734-5G APOSOR4734-10G APOSOR4734-2.5G
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Vzorec: C₅H₄BrClN₂
Mw: 207.4600 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04971930
Číslo CAS: 169833-70-9