4-Chlorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
p-Chlorobenzonitrile
OR4722-1KG
OR4722-250G
OR4722-50G
APOSOR4722-1KGEA
872.84
EUR
APOSOR4722-1KG
APOSOR4722-250G
APOSOR4722-50G
4-Chlorobenzonitrile 99%
4-Chlorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₄ClN Teplota varu: 222…224 °C Teplota tavenia: 90…94 °C Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 108 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001813 Číslo CAS: 623-03-0 EINECS: 210-765-4 |