Tlačiť
4-Chlorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: p-Chlorobenzonitrile
OR4722-1KG OR4722-250G OR4722-50G
APOSOR4722-1KGEA 872.84 EUR
APOSOR4722-1KG APOSOR4722-250G APOSOR4722-50G
4-Chlorobenzonitrile 99%
4-Chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClN
Teplota varu: 222…224 °C
Teplota tavenia: 90…94 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001813
Číslo CAS: 623-03-0
EINECS: 210-765-4