Tlačiť
2-Bromo-4,6-xylidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
OR4720-25G OR4720-100G
APOSOR4720-25GEA 73 EUR
APOSOR4720-25G APOSOR4720-100G
2-Bromo-4,6-xylidine
2-Bromo-4,6-xylidine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
Teplota varu: 75…79 °C/5mmHg
Teplota tavenia: 42…47 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047826
Číslo CAS: 41825-73-4
EINECS: 246-337-9