Tlačiť
3-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 2-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR471712-1G OR471712-5G
APOSOR471712-1GEA 129.38 EUR
APOSOR471712-1G APOSOR471712-5G
3-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₄
Mw: 276.1358 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13190786
Číslo CAS: 955929-54-1