Tlačiť
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471658-1G OR471658-5G
APOSOR471658-1GEA 74.9 EUR
APOSOR471658-1G APOSOR471658-5G
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Mw: 175.1840 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203633
Číslo CAS: 209920-43-4