Tlačiť
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR471636-10G OR471636-5G OR471636-25G OR471636-100G
APOSOR471636-10GEA 0 EUR
APOSOR471636-10G APOSOR471636-5G APOSOR471636-25G APOSOR471636-100G
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid 98%
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid
Vzorec: H₃CBrCHCOOH
Hustota: 1,692 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00145205
Číslo CAS: 10009-70-8
OSN: 3265
ADR: 8,III