Tlačiť
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
OR4716-1G OR4716-250MG OR4716-5G
APOSOR4716-1GEA 83.03 EUR
APOSOR4716-1G APOSOR4716-250MG APOSOR4716-5G
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride, Technical Grade
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClNO₄S
Mw: 235.64 g/mol
Teplota tavenia: 90…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00034030
Číslo CAS: 4025-75-6
OSN: 3261
ADR: 8 II