Tlačiť
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471349-25G OR471349-5G
APOSOR471349-25GEA 786.7 EUR
APOSOR471349-25G APOSOR471349-5G
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₄
Mw: 202.55
Teplota varu: 315
Teplota tavenia: 88.5
Hustota: 1.687
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00014689
Číslo CAS: 606-21-3
OSN: 3441
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02156