Tlačiť
2-Bromo-5-hydroxypyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-pyridinol, 6-Bromopyridin-3-ol
OR4713-5G OR4713-25G OR4713-100G
APOSOR4713-5GEA 24.95 EUR
APOSOR4713-5G APOSOR4713-25G APOSOR4713-100G
2-Bromo-5-hydroxypyridine 98%
2-Bromo-5-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
Teplota tavenia: 133…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114184
Číslo CAS: 55717-45-8