Tlačiť
5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Amino-5-bromopyrazole
OR471180-1G OR471180-25G OR471180-5G
APOSOR471180-1GEA 79.71 EUR
APOSOR471180-1G APOSOR471180-25G APOSOR471180-5G
5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine 97%
5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine
Vzorec: C3H4BrN3
Mw: 161.99 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22199259
Číslo CAS: 950739-21-6