Tlačiť
4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Cyanobenzamidine hydrochloride
OR471156-1G OR471156-250MG
APOSOR471156-1GEA 918.09 EUR
APOSOR471156-1G APOSOR471156-250MG
4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
Vzorec: C₈H₈ClN₃
Mw: 181.63 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16622253
Číslo CAS: 117837-77-1