Tlačiť
Ethyl 2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2,4-dioxo-4-(pyridin-2-yl)butanoate
OR470834-5G OR470834-1G
APOSOR470834-5GEA 613.26 EUR
APOSOR470834-5G APOSOR470834-1G
Ethyl 2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₄
Mw: 221.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08056636
Číslo CAS: 92288-93-2