Tlačiť
[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(Aminomethyl)-5-methylthiazole
OR470664-1G OR470664-250MG
APOSOR470664-1GEA 721.62 EUR
APOSOR470664-1G APOSOR470664-250MG
[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀Cl₂N₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18071410
Číslo CAS: 921091-08-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III