Tlačiť
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR470593-5G OR470593-25G
APOSOR470593-5GEA 142 EUR
APOSOR470593-5G APOSOR470593-25G
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Vzorec: C₈H₈O₂
Teplota tavenia: 123…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041737
Číslo CAS: 137-18-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III