Tlačiť
4-Methyl[1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470440-1G OR470440-5G
APOSOR470440-1GEA 279.59 EUR
APOSOR470440-1G APOSOR470440-5G
4-Methyl[1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
4-Methyl[1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
Vzorec: C₁₀H₉N₅
Mw: 199.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04155098
Číslo CAS: 78650-16-5