Tlačiť
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470100-1G OR470100-5G
APOSOR470100-1GEA 221.51 EUR
APOSOR470100-1G APOSOR470100-5G
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃S
Mw: 198.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233485
Číslo CAS: 15267-49-9