Tlačiť
3-Methoxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4691-1G OR4691-5G OR4691-25G
APOSOR4691-1GEA 24.95 EUR
APOSOR4691-1G APOSOR4691-5G APOSOR4691-25G
3-Methoxypyridine
3-Methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇NO
Teplota varu: 65 °C/15mmHg
Hustota: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673022
Číslo CAS: 7295-76-3