Tlačiť
2,6-Dimethoxyaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4676-1G OR4676-5G OR4676-25G
APOSOR4676-1GEA 24.95 EUR
APOSOR4676-1G APOSOR4676-5G APOSOR4676-25G
2,6-Dimethoxyaniline 97%
2,6-Dimethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 76…78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00053934
Číslo CAS: 2734-70-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III