Tlačiť
Tetraoctylammonium bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4675-100G OR4675-25G OR4675-500G
APOSOR4675-100GEA 29.84 EUR
APOSOR4675-100G APOSOR4675-25G APOSOR4675-500G
Tetraoctylammonium bromide
Tetraoctylammonium bromide
Vzorec: C₃₂H₆₈BrN
Teplota tavenia: 95…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011863
Číslo CAS: 14866-33-2