Tlačiť
2,5-Dimethylphenyl isocyanate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Isocyanato-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Xylyl isocyanate
OR46742-1G OR46742-5G OR46742-25G
APOSOR46742-1GEA 24.95 EUR
APOSOR46742-1G APOSOR46742-5G APOSOR46742-25G
2,5-Dimethylphenyl isocyanate 95%
2,5-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₉H₉NO
Mw: 147.18
Teplota varu: 210
Hustota: 1.043
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013854
Číslo CAS: 40397-98-6