Tlačiť
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
OR4674-1G OR4674-5G
APOSOR4674-1GEA 24.95 EUR
APOSOR4674-1G APOSOR4674-5G
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Teplota tavenia: 107…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320686
Číslo CAS: 84228-44-4