Tlačiť
1-Isobutyl-1H-pyrrole
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR46713-1G OR46713-250MG OR46713-500MG
APOSOR46713-1GEA 388.14 EUR
APOSOR46713-1G APOSOR46713-250MG APOSOR46713-500MG
1-Isobutyl-1H-pyrrole
1-Isobutyl-1H-pyrrole
Vzorec: C₈H₁₃N
Mw: 123.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12187092
Číslo CAS: 20884-13-3