Tlačiť
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR46672-1G OR46672-250MG OR46672-500MG OR46672-2.5G OR46672-5G
APOSOR46672-1GEA 492.69 EUR
APOSOR46672-1G APOSOR46672-250MG APOSOR46672-500MG APOSOR46672-2.5G APOSOR46672-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₃S
Mw: 253.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025154
Číslo CAS: 106904-10-3