Tlačiť
Amino(phenyl)acetyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR46671-1G OR46671-100MG OR46671-250MG OR46671-500MG OR46671-2.5G OR46671-5G
APOSOR46671-1GEA 373.72 EUR
APOSOR46671-1G APOSOR46671-100MG APOSOR46671-250MG APOSOR46671-500MG APOSOR46671-2.5G APOSOR46671-5G
Amino(phenyl)acetyl chloride
Amino(phenyl)acetyl chloride
Vzorec: C₈H₈ClNO
Mw: 169.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03658916
Číslo CAS: 39478-47-2