Tlačiť
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR46670-1G OR46670-250MG OR46670-500MG
APOSOR46670-1GEA 592.03 EUR
APOSOR46670-1G APOSOR46670-250MG APOSOR46670-500MG
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₃Cl₂NO₂
Mw: 262.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08448240
Číslo CAS: 162848-18-2