Tlačiť
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46664-1G OR46664-250MG
APOSOR46664-1GEA 357 EUR
APOSOR46664-1G APOSOR46664-250MG
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₃
Teplota tavenia: 79…81 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00797988
Číslo CAS: 18709-01-8