Tlačiť
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR46649-50MG OR46649-250MG OR46649-500MG
APOSOR46649-50MGEA 149.81 EUR
APOSOR46649-50MG APOSOR46649-250MG APOSOR46649-500MG
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄O₃
Mw: 218.25 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13195602
Číslo CAS: 137465-01-1