Tlačiť
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2-Disulphanediyldianiline, 2,2'-Diaminodiphenyl disulphide, 2-Aminophenyl disulphide, Bis(2-aminophenyl) disulphide
OR4664-100G OR4664-500G
APOSOR4664-100GEA 103.09 EUR
APOSOR4664-100G APOSOR4664-500G
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 98%
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I)
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂S₂
Teplota tavenia: 91…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007703
Číslo CAS: 1141-88-4
EINECS: 214-529-1