Tlačiť
5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR46629-1G OR46629-50MG OR46629-250MG OR46629-500MG
APOSOR46629-1GEA 592.03 EUR
APOSOR46629-1G APOSOR46629-50MG APOSOR46629-250MG APOSOR46629-500MG
5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
Vzorec: C₇H₆ClN₃
Mw: 167.6 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00749332
Číslo CAS: 5418-93-9